BR458021
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 30 mL, 1 D 1
Sinonimo/i:
Filter, Filter crucible
Scegli un formato
CHF 271.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 271.00
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Produttore/marchio commerciale
BRAND 458021
Capacità
30 mL
Dimensione pori
100-160 μm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)