Documenti fondamentali
Z547069
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 600 mL, disc diam. 90 mm, porosity 10-20 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Scegli un formato
1 EA
CHF 237.00
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 237.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 237.00
Check Cart for Availability
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
90 mm
Capacità imbuto
600 mL
Diam. stelo
22 mm
Dimensione pori
10-20 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)