Documenti
B83355
Sigma-Aldrich
4-Bromoveratrole
98%
Sinonimo/i:
4-Bromo-1,2-dimethoxybenzene
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3-1,2-(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.06
Beilstein:
2046884
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.573 (lit.)
P. eboll.
255-256 °C (lit.)
Densità
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(Br)cc1OC
InChI
1S/C8H9BrO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,1-2H3
KBTMGSMZIKLAHN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup