148520
4-Chlorocatechol
97%
Saggio
97%
Punto di fusione
90-94 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C6H5ClO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H
WWOBYPKUYODHDG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?