Documenti fondamentali
538523
Sigma-Aldrich
6-Bromo-1,4-benzodioxane
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 43.80
CHF 43.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 43.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7BrO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 43.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.588 (lit.)
P. ebollizione
259-260 °C (lit.)
Densità
1.598 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
Brc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-2,5H,3-4H2
LFCURAJBHDNUNG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Bromo-1,4-benzodioxane is an aryl halide. It can be synthesized from 1,4-benzodioxane, via bromination with bromine in acetic acid. It undergoes alkoxycarbonylation reaction with sodium tert-butoxide in the presence of CO to yield 2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxine-6-carboxylic acid t-butyl ester.[1]
Applicazioni
6-Bromo-1,4-benzodioxane may be used as a starting reagent in the synthesis of chiral diphosphines (SYNPHOS and DIFLUORPHOS).[2]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An Efficient Method for the Preparation of Tertiary Esters by Palladium-Catalyzed Alkoxycarbonylation of Aryl Bromides.
Xin, Zhuo, et al.
Organic Letters, 14(1), 284-287 (2011)
Chiral biphenyl diphosphines for asymmetric catalysis: Stereoelectronic design and industrial perspectives.
Jeulin, Severine, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(16), 5799-5804 (2004)