288314
1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene
97%
Sinonimo/i:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromo-1,3-benzodioxole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.583 (lit.)
P. eboll.
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
Densità
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter