Documenti fondamentali
ALD00220
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorobenzenesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2F4O2S
Peso molecolare:
214.14
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.453
Densità
1.596 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FS(C1=C(F)C(F)=C(F)C=C1)(=O)=O
InChI
1S/C6H2F4O2S/c7-3-1-2-4(13(10,11)12)6(9)5(3)8/h1-2H
QSTVOESYDQCSJJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
216.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
102.22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.