Documenti fondamentali
ALD00142
Sigma-Aldrich
Ethanesulfonyl fluoride
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5FO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.373
Densità
1.264 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FS(CC)(=O)=O
InChI
1S/C2H5FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3
OIBMEBLCOQCFIT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Sulfonyl fluoride motif can be used as a connector for the assembly of -SO2- linked small molecules with proteins or nucleic acids. This new click chemistry approach through sulfates is a complimentary approach to using amides and phosphate groups as linkers.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57.22 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
In collaboration with K. Barry Sharpless and coworkers, we offer a variety of sulfonyl fluoride reagents that undergo a “Click II” reaction.
Contenuto correlato
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.