Documenti fondamentali
91737
Sigma-Aldrich
Anidride trifluorometansolfonica
purum, ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Anidride triflica
About This Item
Formula condensata:
(CF3SO2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.14
Beilstein:
1813600
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
≥98.0% (T)
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.321 (lit.)
P. ebollizione
81-83 °C (lit.)
Densità
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalizzatore della glicosilazione per la sintesi dei polisaccaridi
Reagente per la sintesi stereoselettiva di donatori di mannosio azide metil uronato
Attivatore della glicosilazione diretta con idrossizuccheri anomerici
Trifluoromethanesulfonic anhydride can be used in the preparation of azido sugars such as 6-azido fucose. It can also be used as a promoter for the Friedel-Crafts acylation of aromatic compounds with carboxylic acids in the absence of catalyst.
Tf2O in combination with:
  • Diphenyl sulfoxide, forms an efficient promoter system for the activation of thioglycosides for glycosylation reactions.
  • 2-chloropyridine, can be used for secondary amide activation.
  • Potassium iodide, can effectively mediate the deoxygenation of sulfoxides to form sulfides.
  • Hydrogen peroxide, for the selective oxidation of sulfanes to sulf­oxides in the presence of oxidatively sensitive functional groups.
Tf2O can react with:
  • Ketones in the presence of a base to form vinyl triflates.
  • Magnesium alkoxides to form corresponding symmetrical or unsymmetrical ethers.
  • Sodium azide for the in situ preparation of triflyl azide.
Altre note
Electrophilic trifyl source. Reviews
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
not determinedboils before flash
Punto d’infiammabilità (°C)
not determinedboils before flash
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Synthesis, 85-85 (1982)
H2O2/Tf2O System: An efficient oxidizing reagent for selective oxidation of sulfanes.
Khodaei MM, et al.
Synthesis, 2008(11), 1682-1684 (2008)
Synthesis of pyrimidines by direct condensation of amides and nitriles.
Movassaghi M & Hill MD.
Nature Protocols, 2(8), 2018-2018 (2007)
Ching-Tien Lee,
Advanced Synthesis & Catalysis, 351(18), 3139-3142 (2009)
Metabolic labeling of glycans with azido sugars and subsequent glycan-profiling and visualization via Staudinger ligation.
Laughlin ST and Bertozzi CR.
Nature Protocols, 2(11), 2930-2944 (2007)