Documenti fondamentali
435821
Sigma-Aldrich
Potassium fluorosulfate
Sinonimo/i:
Potassium fluorosulfonate
Scegli un formato
5 G
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 193.00
About This Item
Formula condensata:
FSO3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Stato
powder and chunks
Stringa SMILE
[K+].[O-]S(F)(=O)=O
InChI
1S/FHO3S.K/c1-5(2,3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
VXJAYNWISQFORV-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)