176176
Anidride trifluorometansolfonica
99%
Sinonimo/i:
Anidride triflica
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.321 (lit.)
P. eboll.
81-83 °C (lit.)
Densità
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Reagente per la sintesi stereoselettiva di donatori di mannosio azide metil uronato
Attivatore della glicosilazione diretta con idrossizuccheri anomerici
- reagente nella sintesi dell′esatriflato di dipentaeritrolo impiegando un metodo di triflazione e l′acido azido-difenilacetico.
- catalizzatore di glicosilazione per la sintesi di polisaccaridi.
- reagente per la sintesi stereoselettiva di donatori di mannosio azide metil uronato.
- attivatore della glicosilazione diretta con zuccheri idrossilati anomeri
- Reagente di metilazione per sintetizzare composti trifluorometilati per introduzione diretta del gruppo CF3 in (etero)areni.
- reagente per preparare tetrazoli sostituiti a partire da ammidi secondarie usando azoturo di sodio
- reagente nella ciclizzazione di Bischler−Napieraiski insieme alla 4-(N,N-dimetilammino)piridina.
Accessorio
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
not determinedboils before flash
Punto d’infiammabilità (°C)
not determinedboils before flash
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter