Vai a
A2636
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine hydrochloride
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
L-4-Thialysine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2O2S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.69
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
223-862-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3697262
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine hydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCCSC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O2S.ClH/c6-1-2-10-3-4(7)5(8)9;/h4H,1-3,6-7H2,(H,8,9);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
CVHKULVNPGAEQM-WCCKRBBISA-N
Biochem/physiol Actions
S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine (AEC) hydrochloride is used as a lysine analogue for comparative analysis with other lysine analogues. S-(2-Aminoethyl)-L-cysteine is an alternative substrate useful for characterizing lysine cyclodeaminase from Streptomyces pristinaespiralis. AEC may be used as a non-antibiotic selection agent for genetically engineered soybeans expressing a lysine insensitive DHPS gene. AEC is being studied as an amino acid antibiotic.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
30120C747730129
L-Cisteina anhydrous, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
30120
L-Cisteina
L-Cisteina anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C7477
L-Cisteina
L-cisteina BioUltra, ≥99.0% (RT)
Sigma-Aldrich
30129
L-cisteina
description
≥98% (TLC)
description
anhydrous, ≥99.0% (RT)
description
anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
description
BioUltra, ≥99.0% (RT)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (RT)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (RT)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white to off-white
color
white
color
white to off-white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)