P0878
O-Phospho-L-serine
≥98% (TLC), powder, glutamate synthase (ferredoxin)] inhibitor
Sinonimo/i:
L-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid 3-phosphate, L-SOP, L-Serine O-phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
O-Phospho-L-serine,
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
under inert gas
Punto di fusione
190 °C (lit.)
Stringa SMILE
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
Informazioni sul gene
human ... GRM4(2914) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
Applicazioni
- for the expression, purification and phosphorylation of protein
- to study its chemical shift
- to spectroscopically determine its pKa values using Raman spectroscopy
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3