A3658
N8-Acetylspermidine dihydrochloride
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.Cl.CC(=O)NCCCCNCCCN
InChI
1S/C9H21N3O.2ClH/c1-9(13)12-8-3-2-6-11-7-4-5-10;;/h11H,2-8,10H2,1H3,(H,12,13);2*1H
BWGUIRARVGYOIR-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)