929360
Opto-pomalidomide
≥95%
Sinonimo/i:
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl 3-(4-amino-1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2,6-dioxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Prodotti consigliati
ligand
pomalidomide
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C2C(C(N(C2=O)C3C(N(C(CC3)=O)C(OCC4=C(C=C(C(OC)=C4)OC)[N+]([O-])=O)=O)=O)=O)=CC=C1
Applicazioni
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3