802948
(dppf)Ni(o-tolyl)Cl
Sinonimo/i:
Buchwald Ni Catalyst
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
Punto di fusione
173 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC=CC=C1[Ni]Cl.[C]2(P(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C][C][C][C]2.[C]5(P(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7)[C][C][C][C]5.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C7H7.ClH.Fe.Ni/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h2*1-14H;2-5H,1H3;1H;;/q;;;;;+1/p-1
LGLPATFHWYLMCO-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.