Documenti
901155
Sigma-Aldrich
17-Azido-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-amine
Sinonimo/i:
2-[2-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H26N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Indice di rifrazione
n/D 1.473
Densità
1.10 g/mL
Gruppo funzionale
amine
azide
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H26N4O5/c13-1-3-17-5-7-19-9-11-21-12-10-20-8-6-18-4-2-15-16-14/h1-13H2
SVPBRIZYFJFLOL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C