776130
3-Azido-1-propanol
≥96%
Sinonimo/i:
1-Azidopropan-3-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Indice di rifrazione
n20/D 1.461
Densità
1.095 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H7N3O/c4-6-5-2-1-3-7/h7H,1-3H2
WHVSIWLMCCGHFW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Precursor in the synthesis of heterocyclic compounds like dihydrooxazines
- Reagent in the synthesis of heterofunctional polyesters by 1,3-dipolar cycloaddition
I clienti hanno visto anche
Articoli
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.