127582
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
99%
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.6 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.485 (lit.)
P. eboll.
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A precursor in the synthesis of room-temperature ionic liquids, acetate and formate ammonium salts of N-(2-hydroxyethyl)-ethylenediamine.
- A ligand in the preparation of polymeric cyano-bridged platinum(II)complexes, ligand-copper(II)carbohydrate complexes and cyano-bridged Ni-Pt and Cu-Pt coordination polymers.
It can also be used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
291.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
144 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter