Documenti fondamentali
744751
Sigma-Aldrich
14-Azido-3,6,9,12-tetraoxatetradecanoic acid solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-{2-{2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy}ethoxy}acetic acid solution, N33-TEG-COOH
Scegli un formato
500 MG
CHF 96.80
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 96.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.27
Beilstein:
7928855
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 96.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤0.5% water
Densità
0.750-0.850 g/mL at 20 °C
Gruppo funzionale
azide
carboxylic acid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(COCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C10H19N3O6/c11-13-12-1-2-16-3-4-17-5-6-18-7-8-19-9-10(14)15/h1-9H2,(H,14,15)
YHTABJLSZLHRFV-UHFFFAOYSA-N
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)