Documenti fondamentali
89230
Sigma-Aldrich
α,β-Thujone
technical, ~70% α-thujone basis, ~10% β-thujone basis
Sinonimo/i:
(−)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Scegli un formato
10 ML
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 ML
CHF 110.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Stato
liquid
Composizione
α-thujone, ~70%
β-thujone, ~10%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
n20/D 1.46
P. ebollizione
84-86 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2.CC(C)[C@@]34C[C@@H]3[C@H](C)C(=O)C4
InChI
1S/2C10H16O/c2*1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h2*6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8+,10-;7-,8-,10+/m01/s1
AKPBIVZAUPVDMO-APEKEWONSA-N
Applicazioni
α,β-Thujone can be used as a chiral synthon in the total synthesis of (+)-β-cyperone[1] and several bicyclo[3.n.1] alkanone systems.[2]
Nota sulla preparazione
isolated from natural oil of cedar-leaves
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Eucalyptol 99%
Sigma-Aldrich
C80601
Eucalyptol
1,8-Cineole primary reference standard
Supelco
00020590
1,8-Cineole
Camphor 96%
Sigma-Aldrich
148075
Camphor
Synergistic Catalysis: Metal/Proton?Catalyzed Cyclization of Alkynones Toward Bicyclo [3. n. 1] alkanones.
Zhu S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 54(32), 9414-9418 (2015)
The chemistry of thujone. III. Thujone as a chiral synthon for the preparation of sesquiterpenes. Synthesis of (+)-β-cyperone.
Kutney J P, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 58(23), 2641-2644 (1980)
Jin-Young Lee et al.
Reproduction (Cambridge, England), 159(6), 745-756 (2020-04-03)
α,β-Thujone is a natural terpenoid found in many medicinal herbs, such as Artemisia absinthium (wormwood), that exhibits antioxidant, anti-diabetic, and anti-tumorigenic effects. α,β-Thujone has numerous functions; it serves as a food ingredient, cosmetic additive, and medicinal remedy. Although the therapeutic