Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 250.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H21ClO11
Numero CAS:
Peso molecolare:
484.84
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
230-384-7
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC3=C([O+]=C2C4=CC(O)=C(O)C=C4)C=C(O)C=C3O)O[C@H](CO)[C@H]1O.[Cl-]
InChI
1S/C21H20O11.ClH/c22-7-16-17(27)18(28)19(29)21(32-16)31-15-6-10-12(25)4-9(23)5-14(10)30-20(15)8-1-2-11(24)13(26)3-8;/h1-6,16-19,21-22,27-29H,7H2,(H3-,23,24,25,26);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1
InChI key
YTMNONATNXDQJF-UBNZBFALSA-N
Biochem/physiol Actions
Anthocyanin. Antioxidant. Studied for its neuroprotective property.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?