Documenti fondamentali
PHL89286
(−)-α-Thujone
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
(1S,4R)-1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one
Scegli un formato
100 MG
CHF 279.00
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 279.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O
Peso molecolare:
152.23
Beilstein:
4660369
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 279.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥90.0% (GC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Densità
0.914 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@]12C[C@@H]1[C@@H](C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-6(2)10-4-8(10)7(3)9(11)5-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m1/s1
USMNOWBWPHYOEA-MRTMQBJTSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)