854999
2′-Deoxyguanosine hydrate
99%
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D −30°, c = 0.2 in H2O
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O4.H2O/c11-10-13-8-7(9(18)14-10)12-3-15(8)6-1-4(17)5(2-16)19-6;/h3-6,16-17H,1-2H2,(H3,11,13,14,18);1H2/t4-,5+,6+;/m0./s1
LZSCQUCOIRGCEJ-FPKZOZHISA-N
WGK 3