Vai a
D5412
2′-Deoxyuridine
≥98.5%, synthetic (organic), powder
Sinonimo/i:
1-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)uracil, Uracil deoxyriboside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 49.70
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 63.80
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 156.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 475.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.20
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
213-455-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
24433
Assay:
≥98.5%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
CHF 49.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2′-Deoxyuridine, ≥98.5%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98.5%
form
powder
impurities
Thymidine, free
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O5/c12-4-6-5(13)3-8(16-6)11-2-1-7(14)10-9(11)15/h1-2,5-6,8,12-13H,3-4H2,(H,10,14,15)/t5-,6+,8+/m0/s1
InChI key
MXHRCPNRJAMMIM-SHYZEUOFSA-N
Gene Information
mouse ... Slc29a1(63959)
Application
2′-Deoxyuridine has been used as a:
  • precursor of [3H]thymidine triphosphate (TTP) in place of thymidine to avoid a potential thymidine block in relative proliferation assays[1]
  • nucleoside supplement for cell cycle synchronization and DNA replication inhibition[2]
  • mitotic inhibitor in culture media to minimize the proliferation of glial cells[3]
Biochem/physiol Actions
2′-Deoxyuridine (dU) is frequently halogenated to create thymidine analogs useful for studies of DNA synthesis and degradation mechanisms. Derivatized 2′-deoxyuridines used as labeling substrates include chloro-2′-deoxyuridine (CldU), bromodeoxyuridine (BrdU) and/or iododeoxyuridine (IdU). Other useful analogs of 2′-deoxyuridine include 5-ethynyl-2′-deoxyuridine (DdU) and 5-hydroxymethyl-2′-deoxyuridine (HmdU).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D5287D7400B5002
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98.5%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
impurities
Thymidine, free
impurities
inosine, essentially free
impurities
-
impurities
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)