852198
2′-Deoxyadenosine 5′-monophosphate monohydrate
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
148 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(O)=O)O3
InChI
1S/C10H14N5O6P.H2O/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(21-7)2-20-22(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);1H2/t5-,6+,7+;/m0./s1
QQMAPZSBBNPXKS-VWZUFWLJSA-N
WGK 3