808512
γ-[(Propargyl)-imido]-ATP sodium salt
Sinonimo/i:
Adenosine-5’-[γ-(propargyl)-imido]triphosphate sodium salt
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Solubilità
10 mM Tris-HCl, pH 7.5: soluble
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC1=NC=NC2=C1N=CN2[C@H]3O[C@H](COP(OP(O)(OP(O)(NCC#C)=O)=O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C13H19N6O12P3/c1-2-3-18-32(22,23)30-34(26,27)31-33(24,25)28-4-7-9(20)10(21)13(29-7)19-6-17-8-11(14)15-5-16-12(8)19/h1,5-7,9-10,13,20-21H,3-4H2,(H,24,25)(H,26,27)(H2,14,15,16)(H2,18,22,23)/t7-,9-,10-,13?/m1/s1
PIPOEUYSJJTELD-RJNFYWFKSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)