804983
DPPF Pd G3
95%
Sinonimo/i:
Methanesulfonato 1,1-ferrocenediyl-bis(diphenylphosphino) (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II)
Saggio
95%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Punto di fusione
134-208 °C (MP data is all decomp.)
Stringa SMILE
NC1=C(C2=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.P(C3=CC=CC=C3)([C]4[C][C][C][C]4)C5=CC=CC=C5.P(C6=CC=CC=C6)([C]7[C][C][C][C]7)C8=CC=CC=C8.[Fe]
InChI
1S/2C17H14P.C12H10N.CH4O3S.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;;/h2*1-14H;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);;/q;;;;;+1/p-1
ASVGFZMDZZREFR-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.