Documenti fondamentali
900701
Sigma-Aldrich
P(t-Bu)3 Pd G4
95%
Sinonimo/i:
(Methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2][tris(2-methyl-2-propanyl)phosphine]palladium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H42NO3PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
586.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
powder or crystals
Caratteristiche
generation 4
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Gruppo funzionale
phosphine
InChI
YPWDCXNVGXKHSG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
P(t-Bu)3 Pd G4 is a powerful ligand for classic cross-coupling reactions combined with the Buchwald Fourth Generation Palladacycle. Bench stable, soluble in most organic solvents.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
DavePhos Pd G4
Sigma-Aldrich
900702
DavePhos Pd G4
APhos Pd G3 97%
Sigma-Aldrich
764183
APhos Pd G3
P(Cy3) Pd G3 97%
Sigma-Aldrich
764175
P(Cy3) Pd G3
XPhos Pd G3 98%, 1:1 MTBE adduct
Sigma-Aldrich
763381
XPhos Pd G3
DPPF Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900454
DPPF Pd G4
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.