Documenti fondamentali
804282
Sigma-Aldrich
SPhos Pd G4
Sinonimo/i:
(Methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino)-2-biphenylyl]palladium - dicyclohexyl(2′,6′-dimethoxy-2-biphenylyl)phosphine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C40H50NO5PPdS
Numero CAS:
Peso molecolare:
794.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Caratteristiche
generation 4
Impiego in reazioni chimiche
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CNC1=C(C2=C([Pd]OS(=O)(C)=O)C=CC=C2)C=CC=C1.COC3=CC=CC(OC)=C3C4=CC=CC=C4P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C26H35O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-27-23-17-11-18-24(28-2)26(23)22-16-9-10-19-25(22)29(20-12-5-3-6-13-20)21-14-7-4-8-15-21;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h9-11,16-21H,3-8,12-15H2,1-2H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
ISSWOKPFLWDXSU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
SPhos Pd G4 is a versatile 4th generation palladium precatalyst developed by Buchwald group.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
sSPhos Pd G2 95%
Sigma-Aldrich
763314
sSPhos Pd G2
APhos Pd G4 95%
Sigma-Aldrich
900608
APhos Pd G4
PCy3 Pd G4
Sigma-Aldrich
900287
PCy3 Pd G4
XantPhos Pd G4
Sigma-Aldrich
900329
XantPhos Pd G4
DavePhos Pd G4
Sigma-Aldrich
900702
DavePhos Pd G4
Articoli
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.