Documenti fondamentali
705292
Sigma-Aldrich
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
≥98 atom %, ≥97% (CP)
Sinonimo/i:
(–)-Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Lactoflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin B2-(dioxopyrimidine-13C4,15N2), Vitamin G-(dioxopyrimidine-13C4,15N2)
Scegli un formato
1 MG
CHF 309.00
5 MG
CHF 1’210.00
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
CHF 309.00
5 MG
CHF 1’210.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C4C13H2015N2N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
CHF 309.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
 13C
 15N
≥98 atom %
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Stato
chunks
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
orange
Punto di fusione
290 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1cc2N=[13C]3[13C](=O)[15NH][13C](=O)[15N]=[13C]3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1/i13+1,15+1,16+1,17+1,19+1,20+1
AUNGANRZJHBGPY-HAIGJTSVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Riboflavin (Vitamin B2) is found in certain foods such as milk, meat, eggs, nuts, enriched flour, and green vegetables.[1][2] It is necessary for normal cell growth and function.
Applicazioni
Riboflavin-(dioxopyrimidine-13C4,15N2) can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of riboflavin content in human plasma via LC-MS/MS.[3]
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Riboflavin
Pinto JT and Zempleni J
Advances in Nutrition (Bethesda, Md.), 7(5), 973-975 (2016)
Isotope dilution method for determination of vitamin B2 in human plasma using liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Diniz, M, et al.
Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1113(5), 14-19 (2019)
Riboflavin (vitamin B-2) and health
Powers Hilary J
American Journal of Clinical Nutrition, 77(6), 1352-1360 (2003)