705187
Pyridoxal-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(methyl-d3)-4-pyridinecarboxaldehyde, Deuterated pyridoxal, Vitamin B6-(methyl-d3)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (CP)
Forma fisica
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
173 °C (dec.)
Spostamento di massa
M+3
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
O=C([H])C1=C(CO)C=NC(C([2H])([2H])[2H])=C1O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,4,10,12H,3H2,1H3/i1D3
RADKZDMFGJYCBB-FIBGUPNXSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3