Documenti fondamentali
482315
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinum dichloride
Scegli un formato
1 G
CHF 517.00
CHF 517.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 517.00
About This Item
Formula condensata:
PtCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 517.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
581 °C (dec.) (lit.)
Densità
5.87 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.