8.51097
6-Azido-hexanoic acid
Novabiochem®
Sinonimo/i:
6-Azido-hexanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
oil
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C6H11N3O2/c7-9-8-5-3-1-2-4-6(10)11/h1-5H2,(H,10,11)
JCORXJUUSVCJEP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the synthesis of cellulose-based click scaffolds.
- In the functionalization of a novel ethynylzinc (II) phthalocyanine compound via click chemistry.
- In the production of peptide microarrays via catalyst-free click chemistry.
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3