162973
2-[2-(2-Chloroethoxy)ethoxy]ethanol
96%
Sinonimo/i:
Triethylene glycol monochlorohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. eboll.
117-120 °C/5 mmHg (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCOCCOCCCl
InChI
1S/C6H13ClO3/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h8H,1-6H2
KECMLGZOQMJIBM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter