Documenti fondamentali
W269018
Sigma-Aldrich
Methyl p-tert-butylphenylacetate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Methyl 2-(4-tert-butylphenyl)acetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H4CH2CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.28
Numero FEMA:
2690
Numero CE:
N° CoE:
577
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.758
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. ebollizione
106 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; waxy; fruity
Stringa SMILE
COC(=O)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H18O2/c1-13(2,3)11-7-5-10(6-8-11)9-12(14)15-4/h5-8H,9H2,1-4H3
HXVTYMWVMVKVTF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Methyl p-tert-butylphenylacetate can be used as a food flavoring agent.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1737-1737 (1997)