Documenti fondamentali
725005
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzimidazole
95%
Sinonimo/i:
1H-1,3-Benzodiazol-6-amine, 3H-Benzoimidazol-5-ylamine
Scegli un formato
500 MG
CHF 92.30
CHF 92.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 92.30
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 92.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
163-168 °C
Stringa SMILE
Nc1ccc2nc[nH]c2c1
InChI
1S/C7H7N3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2,(H,9,10)
WFRXSXUDWCVSPI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
S Trivulzio et al.
Pharmacological research communications, 20(11), 975-982 (1988-11-01)
Benzimidazole and some of its derivatives as 4-nitro and 5-nitro-benzimidazoles, 2-amino-, 4-amino- and 5-aminobenzimidazoles have been tested on gastric acid secretion in Shay-rats. Only 5-aminobenzimidazole decreased the gastric secretory process basal or stimulated by betazole. The antisecretory properties of 5-aminobenzimidazole