127000
N-Ethylethylenediamine
98%
Sinonimo/i:
2-Ethylaminoethylamine
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
128-130 °C (lit.)
Densità
0.837 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCNCCN
InChI
1S/C4H12N2/c1-2-6-4-3-5/h6H,2-5H2,1H3
SCZVXVGZMZRGRU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?