Documenti
734977
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoxazole
97%
Sinonimo/i:
2-Benzoxazolamine, Benzooxazol-2-ylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Beilstein:
115981
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
128-133 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H6N2O/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
JPBLHOJFMBOCAF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3