171778
2-Aminobenzimidazole
97%
Sinonimo/i:
2-Benzimidazolamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
226-230 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C7H7N3/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H3,8,9,10)
JWYUFVNJZUSCSM-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PLAU(5328)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves