Documenti fondamentali
642681
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminophenyl)-1H-benzimidazole
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 44.50
CHF 44.50
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 44.50
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H11N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.25
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
32151902
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Saggio:
97%
CHF 44.50
Spedizione prevista il29 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
211-215 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H11N3/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,14H2,(H,15,16)
YWNXHTNWOQHFRL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Thangaraj Anand et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(22), 11839-11845 (2019-05-23)
A new optical chemosensor N1 was designed and synthesized by condensing 4-chloro-7-nitrobenzofurazan with 2-aminophenylbenzimidazole. In CH3OH : H2O (1 : 1, v/v) medium, sensor N1 exhibited high selectivity and sensitivity towards Cu2+ and Hg2+ ions by showing a distinct colour change from pale yellow