720127
D-Glucose-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
Labeled Glucose
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[13CH](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i4+1,5+1,6+1
WQZGKKKJIJFFOK-VJPMIEPHSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)