Documenti fondamentali
310808
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
Labeled Glucose, Dextrose-6-13C
Scegli un formato
100 MG
CHF 377.00
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioniRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 377.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
5810734
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 377.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioniRichiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Stato
powder
Attività ottica
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13CH2][C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6+/m0/s1/i2+1
GZCGUPFRVQAUEE-HYISWWFJSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.