Documenti
736155
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-d33
98 atom % D
Sinonimo/i:
Oleic acid-d33 potassium salt
About This Item
Formula condensata:
CD3(CD2)7CD=CD(CD2)7COOK
Peso molecolare:
353.76
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Forma fisica
powder
Spostamento di massa
M+33
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].[2H]\C(=C(/[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D,10D,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2;
MLICVSDCCDDWMD-IEKXYDGZSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
284.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
140.00 °C - closed cup