490431
Oleic acid-13C18
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Sinonimo/i:
13C Labeled oleic acid, Elainic acid-13C18, Oleic acid-ul-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4595 (lit.)
P. eboll.
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13.4 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C
Formato
neat
Spostamento di massa
M+18
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H]\[13C]([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH3])=[13C](/[H])[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
ZQPPMHVWECSIRJ-IGBBIXMTSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113.00 °C - closed cup