Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H9NO3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.62
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-602-5
Beilstein/REAXYS Number:
3656994
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
173 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
InChI key
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Application
For the labeling of amino acids and their detection in picomolar amounts; Coenzymes and Cofactors, vol. 1: Vitamin B6, Pyridoxal Phosphate
Pyridoxal hydrochloride has been used as a calibrant for liquid chromatography of food samples. It has also been used as a component of arginine decarboxylase broth and lysine decarboxylase broth (LDB) for culturing lactic acid bacteria (LAB) and food-borne pathogens (FBP), respectively.
Biochem/physiol Actions
Pyridoxal hydrochloride interacts with cysteine of cathepsins and inhibits their activity. It elicits protective function in cornu Ammonis (CA) 1 neurons during ischemia.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridoxal hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?