93759
Pyridoxal hydrochloride
≥99.5% (T)
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, PL HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99.5% (T)
Forma fisica
powder
Perdita
≤0.6% loss on drying
Colore
white to faint beige
Punto di fusione
173 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤250 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤15 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤15 mg/L
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
applicazioni
cell analysis
Stringa SMILE
Cl[H].[H]C(=O)c1c(CO)cnc(C)c1O
InChI
1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3