Documenti fondamentali
809659
Sigma-Aldrich
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Sinonimo/i:
Vitamin B6 (pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H8NO3·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (CP)
Stato
powder
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Colore
white to off-white
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1CO.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3;
ZUFQODAHGAHPFQ-NIIDSAIPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Pyridoxine hydrochloride is HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin which plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin.
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
Applicazioni
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Electrochemical behaviour of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) at carbon paste electrode modified with crown ethers
Desai PB, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 12(9), 1067-1075 (2008)
Spectral diagnostics of the interaction between pyridoxine hydrochloride and bovine serum albumin in vitro
Zhang H, et al.
Molecular Biology Reports, 35(4), 699-705 (2008)