Documenti
692670
Sigma-Aldrich
Pyruvic -2-13C acid( free acid)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH313COCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
165 °C
Punto di fusione
11-12 °C
Densità
1.281 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup