Documenti fondamentali
W6624
Pyruvic -2-13C acid( free acid)
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
CH313COCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Grado
cGMP
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥95% (CP)
Stato
viscous liquid
P. ebollizione
165 °C
Punto di fusione
11-12 °C
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
C[13C](=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1
LCTONWCANYUPML-VQEHIDDOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product is available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Brian T Chung et al.
Journal of magnetic resonance (San Diego, Calif. : 1997), 309, 106617-106617 (2019-10-28)
We developed methods for the preparation of hyperpolarized (HP) sterile [2-13C]pyruvate to test its feasibility in first-ever human NMR studies following FDA-IND & IRB approval. Spectral results using this MR stable-isotope imaging approach demonstrated the feasibility of investigating human cerebral